Merck
615099
Sigma-Aldrich
1-Butan-d9-ol
98 atom % D
Szinonimák:
Butyl-d9 alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)2CD2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
83.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
-90 °C (lit.)
sűrűség
0.907 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+9
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRHPLDYGYMQRHN-YNSOAAEFSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)