Merck
175064
Sigma-Aldrich
Nitrosyl tetrafluoroborate
95%
Szinonimák:
Nitrosonium tetrafluoroborate
Méret kiválasztása
5 G
27 700,00 Ft
25 G
93 800,00 Ft
50 G
163 000,00 Ft
27 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
27 700,00 Ft
25 G
93 800,00 Ft
50 G
163 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
NOBF4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.81
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
27 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
95%
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N#[O+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.NO/c2-1(3,4)5;1-2/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGCNVGDHOSFKFT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Nitrosyl tetrafluoroborate is an efficient nitrosating and diazotizing agent.[1] It reacts with alcohols and secondary amines to yield alkyl nitrites and nitrosamines, respectively.[1][2] It reacts with primary amines to yield diazonium tetrafluoroborates.[2] NOBF4 is also a mild oxidant and commonly used for single electron transfer oxidation.[3][4]
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Angang Dong et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(4), 998-1006 (2010-12-24)
The ability to engineer surface properties of nanocrystals (NCs) is important for various applications, as many of the physical and chemical properties of nanoscale materials are strongly affected by the surface chemistry. Here, we report a facile ligand-exchange approach, which
Azodesilylierung?eine neue aprotische Diazotierungstechnik.
Weiss
Chemische Berichte, 117(5), 1965-1972 (1984)
New synthetic reagents and reactions.
Olah, George A
Aldrichimica Acta, 12, number=(3), 43-49 (1979)
S Mohr et al.
FEBS letters, 348(3), 223-227 (1994-07-18)
Previous studies have suggested that glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) undergoes covalent modification of an active site thiol by a NO.-induced [32P]NAD(+)-dependent mechanism. However, the efficacy of GAPDH modification induced by various NO donors was found to be independent of spontaneous rates
C Würth et al.
Nanoscale, 9(12), 4283-4294 (2017-03-16)
The rational design of brighter upconversion nanoparticles (UCNPs) requires a better understanding of the radiationless deactivation pathways in these materials. Here, we demonstrate the potential of excitation power density (P)-dependent studies of upconversion (UC) luminescence intensities, slope factors, and absolute