Merck
90520
Sigma-Aldrich
Triethyloxonium tetrafluoroborate
≥97.0% (T)
Szinonimák:
Et3OBF4, Meerwein′s reagent, Triethyloxonium fluoroborate
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)3O(BF4)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.99
Beilstein:
3598090
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥97.0% (T)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (T)
Forma
crystals
tartalmaz
1-3% ether as stabilizer
oldhatóság
methylene chloride: 20 mg/mL, clear, colorless
funkcionális csoport
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
InChI
1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Triethyloxonium tetrafluoroborate can be used:
  • To prepare amino esters by reacting with lactams followed by hydrolysis.
  • In the preparation of substituted imidazolines from aziridines and nitriles via [3+2]-cycloaddition reaction.
  • For the N-alkylation of a series of N-arylsulfonyl-α-amino acid methyl esters having variable substituents at 4th position of the sulfonamide aromatic ring.
Egyéb megjegyzések
Powerful ethylating agent; Esterification of acids; Modifies carboxyl residues in proteins
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of substituted imidazolines via [3+ 2]-cycloaddition of aziridines with nitriles
Prasad BAB, et al.
Tetrahedron Letters, 45(6), 1137-1141 (2004)
N-Alkylation of N-arylsulfonyl-α-amino acid methyl esters by trialkyloxonium tetrafluoroborates
De Marco R, et al.
Tetrahedron, 67(50), 9708-9714 (2011)
D.J. Raber et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 1149-1149 (1979)
The identification of aspartic acid residue 52 as being critical to lysozyme activity.
S M Parsons et al.
Biochemistry, 8(10), 4199-4205 (1969-10-01)
M.J. Diem et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 1801-1801 (1977)