Fontos dokumentumok
230227
Tris(4-bromophenyl)ammoniumyl hexachloroantimonate
technical grade
Szinonimák:
Hexachloroantimonate tris(4-bromophenyl)amine, Magic Blue, Tris(4-bromophenyl)aminium hexachloroantimonate, Tris(p-bromophenyl)aminium hexachloroantimonate(1-), Tris(p-bromophenyl)aminium hexachloroantimonate
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
powder
mp
142 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Sb-](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.Brc1ccc(cc1)[N+](c2ccc(Br)cc2)c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H12Br3N.6ClH.Sb/c19-13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(20)4-10-17)18-11-5-15(21)6-12-18;;;;;;;/h1-12H;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SDHBPVANTRLAKE-UHFFFAOYSA-H
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)