Fontos dokumentumok
283088
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
98%
Szinonimák:
4-Methoxyphenyldiazonium tetrafluoroborate, p-Anisyldiazonium tetrafluoroborate, p-Methoxybenzenediazonium fluoborate (6CI), p-Methoxybenzenediazonium fluoroborate, p-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate (7CI), p-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate(1-), p-Methoxyphenyldiazonium tetrafluoroborate
Teszt
98%
form
solid
mp
142-144 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.COc1ccc(cc1)[N+]#N
InChI
1S/C7H7N2O.BF4/c1-10-7-4-2-6(9-8)3-5-7;2-1(3,4)5/h2-5H,1H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYGWNWAFXUPZHI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?