Merck
176303
Sigma-Aldrich
Nitronium tetrafluoroborate solution
0.5 M in sulfolane
Szinonimák:
Nitronium fluoroborate, Nitronium tetrafluoroboron, Nitryl fluoborate, Nitryl tetrafluoroborate
About This Item
Lineáris képlet:
NO2BF4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.81
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in sulfolane
sűrűség
1.268 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=[N+]=O.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGVZMPONLYFINH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for preparation of:
  • Anologues of SCH 39166 as potent and selective dopamine D1 receptor antagonists
  • Anticonvulsant agent SB-406725A
  • Nitro-derivatives of chlorambucil conjugated to prasterone and pregnenolone as anticancer agents
  • Nano-sized cryptomelane particles for the formation of potentiometric potassium ion sensors
  • Nitro- and aminoindole derivatives
  • Hydroxynitroalkyl esters as affectors of metabolism of sulfate-reducing bacteria
  • Fluorescence probes to monitor the generation of nitrative stress in neurodegenerative disorders
Used as:
  • Oxidizing agent in high-power Li-ion battery technology for large-scale applications as required for plug-in hybrid vehicles
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)