Fontos dokumentumok
281026
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
98%
Szinonimák:
TBAPF6, Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Teszt
98%
Forma
powder
mp
244-246 °C (lit.)
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.F6P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a catalyst in the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one and 3,4-dihydropyrimidine-2(1H)-thione derivatives via Biginelli reaction.
- Along with 1-ethyl-3-methyl imidazolium hexafluorophosphate as a supporting electrolyte in non-aqueous redox flow batteries.
- As a supporting electrolyte in the electropolymerisation.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?