Merck
268925
Sigma-Aldrich
Butyl ethyl ether
99%
Szinonimák:
1-Ethoxybutane, Ethyl butyl ether, Ethyl n-butyl ether, n-Butyl ethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3OC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.17
Beilstein:
1731323
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
52 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.382 (lit.)
bp
91-92 °C (lit.)
mp
−124 °C (lit.)
sűrűség
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
CCCCOCC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-6-7-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZHIWRCQKBBTOW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
tert-Butyl ethyl ether was used in the determination of acetyl groups in proteins and peptides.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
30.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Microenzymic method for the quantitative analysis of acetyl groups in proteins and peptides.
L D Stegink
Analytical biochemistry, 20(3), 502-516 (1967-09-01)