Merck
244732
Sigma-Aldrich
1-Iodo-2-methylpropane
contains copper as stabilizer, 97%
Szinonimák:
Isobutyl iodide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.02
Beilstein:
1730927
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
gőzsűrűség
6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
20 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
Forma
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
bp
120-121 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible
water: insoluble(lit.)
sűrűség
1.599 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
iodo
SMILES string
CC(C)CI
InChI
1S/C4H9I/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The liquid and solid-state infrared spectra of 1-iodo-2-methylpropane were studied.
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vibrational analysis of alkyl iodides: 1-iodo-2-methylpropane and 1-iodo-3-methylbutane.
Journal of Molecular Structure, 49(2), 287-292 (1978)
Xiao-Yu Yuan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 27(6), 1034-1042 (2019-02-19)
Selective proteinase inhibitors have demonstrated utility in the investigation of cartilage degeneration mechanisms and may have clinical use in the management of osteoarthritis. The cysteine protease cathepsin K (CatK) is an attractive target for arthritis therapy. Here we report the