Fontos dokumentumok
16120
Bromoacetyl chloride
≥95% (GC)
Szinonimák:
2-Bromo-1-chloro-ethanal, 2-Bromoacetyl chloride
Teszt
≥95% (GC)
törésmutató
n20/D 1.495
bp
127-128 °C (lit.)
sűrűség
1.89 g/mL at 20 °C
funkcionális csoport
acyl chloride
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)CBr
InChI
1S/C2H2BrClO/c3-1-2(4)5/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYZRZLUNWVNNNV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?