Merck
251933
Sigma-Aldrich
4-Bromobutyryl chloride
95%
Szinonimák:
4-Bromobutanoic acid chloride, 4-Bromobutanoyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2CH2CH2COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.45
Beilstein:
1743026
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
bp
101 °C/37 mmHg (lit.)
sűrűség
1.602 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
BrCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H6BrClO/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Pharmaceutical research applications: 4-Bromobutyryl chloride was utilized in the synthesis of newly developed 3,4,5-trisubstituted-1,2,4-triazole derivatives. These derivatives demonstrated significant alpha-glucosidase inhibitory potential, suggesting their utility in managing diabetes through inhibition of carbohydrate hydrolyzing enzymes. This application underscores the importance of 4-Bromobutyryl chloride in the development of bioactive molecules for potential therapeutic use (Nafeesa et al., 2019).
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)