Fontos dokumentumok
549797
Acryloyl chloride
97.0%, contains <210 ppm MEHQ as stabilizer
Szinonimák:
2-Propenoyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.93 psi ( 20 °C)
Teszt
97.0%
tartalmaz
<210 ppm MEHQ as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
72-76 °C (lit.)
sűrűség
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)C=C
InChI
1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Acrylic polymers via radical polymerization or copolymerization. These acrylic polymers can be tailored to possess the desired properties for biomedical coatings, including biocompatibility, adhesion to the device surface, and durability.
- Poly(styrene-co-acryloyl chloride) copolymer by crosslinked networks with styrene. The resulting crosslinked polymer can then be functionalized or modified by various chemical reactions to introduce specific properties or functionalities desired for the application as a polymer support or an electrophilic scavenger resin.
- Acrylamide-modified chitosan.
- Ulvan acrylate macromer via esterification of hydroxyl groups of polysaccharides. This macromer can be used to prepare ulvan-based thermosensitive hydrogels.
- Degradable peptide cross-linker by the acrylation of the amine groups of lysine residues and glutamine within peptide sequences.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
30.2 °F
Lobbanási pont (C)
-1 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?