Fontos dokumentumok
249785
2-Bromopropionyl bromide
97%
Szinonimák:
α-Bromopropanyl bromide, α-Bromopropionyl bromide, (±)-2-Bromopropanoyl bromide, 2-Bromopropanoyl bromide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.3 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.518 (lit.)
bp
48-50 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
2.061 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl bromide
bromo
SMILES string
CC(Br)C(Br)=O
InChI
1S/C3H4Br2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILLHORFDXDLILE-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- cellulose macroinitiator via direct acylation of cellulose in ionic liquid 1-allyl-3-methylimidazolium chloride
- 3-(2-bromopropionyl)-2-oxazolidone derivatives
- bromoester terminated poly(3-hexylthiophene), used as macroinitiator for atom transfer radical polymerization of acrylates.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?