Merck
B56307
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid
reagent grade, 97%
Szinonimák:
2-Bromoethanoic acid, Bromoethanoic acid, Carboxymethyl bromide, MBAA, Monobromoacetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.95
Beilstein:
506167
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade:
reagent grade
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
crystals
bp
208 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTPN6(5777)
Általános leírás
Bromoacetic acid is commonly used in acylation, alkylation, condensation, addition, cycloaddition, and esterification reactions.
Alkalmazás
Bromoacetic acid can be used:
  • As a quaternizing and alkylating agent.
  • For carboxymethylation of poly(ethylene glycol) for bacterial adhesion experiments.
  • For the synthesis of C60-fused lactone in the presence of Mn(OAc)3·2H2O.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bromoacetic Acid
Nataliya K and Mikhailo S
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2022)
Manganese (III) acetate-mediated radical reaction of [60] fullerene with bromoacetic acid, 3-chloropropionic acid or 1-naphthylacetic acid.
Li F, et al.
Chinese Science Bulletin, 55(25), 2909-2914 (2010)
Covalent attachment of poly (ethylene glycol) to surfaces, critical for reducing bacterial adhesion.
Kingshott P, et al.
Langmuir, 19(17), 6912-6921 (2003)
Synthesis of new cationics, carboxybetaines, and sulfobetaines Bolaamphiphiles.
Souirti S and Baboule M
Synthetic Communications, 31(1), 9-18 (2001)
A selective fluorescent sensor for detecting lead in living cells.
He Q, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(29), 9316-9317 (2006)