Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
bp
116-118 °C/33 mmHg (lit.)
sűrűség
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
bromo
SMILES string
ClC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C5H8BrClO/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKRUMSWHDWKGHA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)