Merck
159042
Sigma-Aldrich
Luperox® P, tert-Butyl peroxybenzoate
98%
Szinonimák:
tert-Butyl peroxybenzoate, tert-Butyl perbenzoate
Méret kiválasztása
5 G
4 627,00 Ft
100 G
10 400,00 Ft
500 G
29 510,00 Ft
4 627,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
4 627,00 Ft
100 G
10 400,00 Ft
500 G
29 510,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COOOC(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.23
Beilstein:
1342734
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
4 627,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
6.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
3.36 mmHg ( 50 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.499 (lit.)
bp
75-76 °C/0.2 mmHg (lit.)
oldhatóság
water: soluble 1.18 g/L
sűrűség
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
peroxide
phenyl
SMILES string
CC(C)(C)OOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-13-10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
tert-butyl peroxybenzoate (TBPB)-mediated 2-isocyanobiaryl insertion with 1,4-dioxane has been reported.[1]
Alkalmazás
Luperox was employed as polymerization and cross-linking catalyst. It was also was employed as initiator during:
  • grafting of 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy (TEMPO)-4-oxyacetamido-(3 propyltriethoxysilane) to poly(ethylene co-octene)[2]
  • preparation of conformal poly(cyclohexyl methacrylate) thin films via initiated chemical vapor deposition[3]
Jogi információk
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
200.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Structural comparison of products from peroxide-initiated grafting of vinylsilane and silane-functionalized nitroxyl to hydrocarbon and polyolefin substrates.
Weaver JD, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 46(13), 4542-4555 (2008)
Chengguo Liu et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-10)
New tung oil (TO)-based, unsaturated, co-ester (Co-UE) macromonomers bearing steric hindrance were synthesized by modifying a TO-based maleate (TOPERMA) monomer with an anhydride structure with hydroxyethyl methacrylate (HEMA) and methallyl alcohol (MAA), respectively. The obtained Co-UE monomers (TOPERMA-HEMA and TOPERMA-MAA)
Jia-Jia Cao et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(49), 6439-6442 (2014-04-05)
An efficient method for the construction of 6-alkyl phenanthridines by tert-butyl peroxybenzoate (TBPB)-mediated 2-isocyanobiaryl insertion with 1,4-dioxane was established. Two new C-C bonds were formed in this reaction via a sequential C(sp(3))-H/C(sp(2))-H bond functionalization under metal-free conditions.
Jingjing Xu et al.
ACS applied materials & interfaces, 3(7), 2410-2416 (2011-06-08)
Conformal poly(cyclohexyl methacrylate) (pCHMA) thin films were synthesized via initiated chemical vapor deposition (iCVD), with tert-butyl peroxybenzoate (TBPOB) as the initiator, representing the first time that TBPOB has been used as an initiator for iCVD synthesis. Using TBPOB instead of
M Athar et al.
Carcinogenesis, 10(8), 1499-1503 (1989-08-01)
Humans are exposed to various peroxy and hydroperoxy compounds which are in use in the cosmetic, pharmaceutical and polymer industries and which are also generated as a result of the peroxidative metabolic conversion of certain lipids. This study was designed