Fontos dokumentumok
290785
Luperox® LP, Lauroyl peroxide
≥98%
Szinonimák:
Lauroyl peroxide, Di(dodecanoyl) peroxide, DiDodecanoyl Peroxide, Dilauroyl peroxide, Dodecanoyl peroxide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
13.7 (vs air)
Teszt
≥98%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
53-57 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-28-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A long chain branching(LCB) introducer in polypropylene to improve its mechanical recycling process.
- A mild oxidant and efficient hydrogen abstractor in the preparation of disulfide compounds through dimerization of corresponding dithiocarbamates.
- An initiator in the preparation of ion-imprinted polymers(IIPs).
- An initiator and oxidant to construct erythrina ring system via oxidative radical cyclizations of enamide in the presence of nBu3SnH.
Veszélyességi osztályok
Org. Perox. D
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?