Fontos dokumentumok
189278
p-Toluenesulfonyl isocyanate
96%
Szinonimák:
Tosyl isocyanate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 100 °C)
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.534 (lit.)
bp
144 °C/10 mmHg (lit.)
275-278 °C (lit.)
sűrűség
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)13(11,12)9-6-10/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- derivatization reagent in determination of 3-α-hydroxy tibolone in human plasma by LC-MS/MS
- derivatization reagent in simultaneous quantitative analysis of diethylene glycol and propylene glycol in pharmaceutical products by HPLC
- as reagent in the preparation of acetylated syn-1,2-diols, oxazolidin-2-ones, 2,3-diamino acids and N-tosylcarbonamides
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
294.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
146 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?