Merck
513660
Sigma-Aldrich
Luperox® TBEC, tert-Butylperoxy 2-ethylhexyl carbonate
95%
Szinonimák:
tert-Butylperoxy 2-ethylhexyl carbonate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCO3C(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
246.34
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
sűrűség
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26O4/c1-6-8-9-11(7-2)10-15-12(14)16-17-13(3,4)5/h11H,6-10H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRQMAAFGEXNUOL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Polymerization initiator
Jogi információk
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Org. Perox. D - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)