Fontos dokumentumok
8.20248
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl peroxide
for synthesis
Szinonimák:
Di-tert-butyl peroxide, tert-Butyl peroxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H18O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352120
EC index szám:
203-733-6
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
1000 hPa ( 110 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
182 °C
hatékonyság
>25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
-40 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 4 °C
sűrűség
0.80 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O(OC(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Combustion characteristics of DTBP: Investigates the combustion characteristics of DTBP, emphasizing its role as a cetane booster and a source for methyl radicals, which are essential in studying elementary reactions (Preubker et al., 2021).
  • DTBP in alpha-Alkylation of alpha-Amino Carbonyl Compounds: Details a DTBP-promoted alpha-alkylation process that enhances the synthesis efficiency of alpha-amino carbonyl compounds by simple alkanes (Peng et al., 2014).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.795 - 0.797
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Org. Perox. E
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6 °C - closed cup