Merck
306878
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-methylbutane
95%
Szinonimák:
tert-Amyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CBr(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.04
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4423 (lit.)
bp
107 °C/735 mmHg (lit.)
sűrűség
1.182 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
SMILES string
CCC(C)(C)Br
InChI
1S/C5H11Br/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOUWCKCVTDSMHF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The enthalpies of the solution of 2-bromo-2-methylbutane and 2-bromo-2-methylpropane in mono- and dialcohols were studied.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The enthalpies of solution of 2-bromo-2-methylpropane and 2-bromo-2-methylbutane in mono-and dialcohols at 298.15 K.
Albuquerque LM, et al.
Thermochimica Acta, 322(1), 57-61 (1998)