Fontos dokumentumok
938963
Potassium tert-butoxide ChemBeads
Szinonimák:
Potassium tert-butylate, Potassium t-butoxide
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Reagent Type-Organic Salt
Minőségi szint
Forma
solid
összetétel
wt% loading of base, 14-16 wt. %
reakcióalkalmasság
core: potassium
SMILES string
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
For general uses, product is also available in powdered form (156671)
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)