Merck
150223
Sigma-Aldrich
N-Methylpropargylamine
95%
Szinonimák:
3-Methylamino-1-propyne
About This Item
Lineáris képlet:
HC≡CCH2NHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
69.11
Beilstein:
1071242
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
szennyeződések
2-3% water
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
82-84 °C (lit.)
sűrűség
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CNCC#C
InChI
1S/C4H7N/c1-3-4-5-2/h1,5H,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQFYIDOMCULPIW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Alkalmazás
N-Methylpropargylamine was used in the preparation of dimethyl 4-benzylidene-1-methyl-2-phenyl-pyrrolidine-3,3-dicarboxylate.
Reacts with supercritical carbon dioxide to give 5-alkyidene oxazolidinones.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
33.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Three-component one-pot synthesis of functionalised Z-4-benzylidene (and alkenylidene) pyrrolidines.
Azoulay S, et al.
Tetrahedron Letters, 43(51), 9311-9314 (2002)
D Ratnaweera et al.
Allergy, 61(8), 1019-1020 (2006-07-27)
A community-based study in the London Borough of Hounslow, which included patients in our District General Hospital (DGH) Paediatric Department, found that most families who had been prescribed adrenaline auto-injectors could not use them properly. This prompted the establishment of
Fan Yang et al.
Nature chemical biology, 14(9), 876-886 (2018-08-19)
Signals from 800 G-protein-coupled receptors (GPCRs) to many SH3 domain-containing proteins (SH3-CPs) regulate important physiological functions. These GPCRs may share a common pathway by signaling to SH3-CPs via agonist-dependent arrestin recruitment rather than through direct interactions. In the present study