Merck
687189
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-butyn-2-amine
95%
Szinonimák:
1,1-Dimethylpropargylamine, 3-Amino-3-methyl-1-butyne
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
83.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.4237
bp
79-80 °C/760 mmHg
sűrűség
0.79 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(N)C#C
InChI
1S/C5H9N/c1-4-5(2,3)6/h1H,6H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)