Merck
768944
Sigma-Aldrich
4-Pentyn-1-amine hydrochloride
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
1-Amino-4-pentyne hydrochloride, 4-Pentynylamine hydrochloride, 5-Amino-1-pentyne hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9N· HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.59
Beilstein:
7376466
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
97.0-103.0%
form
powder
funkcionális csoport
amine
SMILES string
C#CCCCN.Cl
InChI
1S/C5H9N.ClH/c1-2-3-4-5-6;/h1H,3-6H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJKFBGIRKUYQBB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)