Fontos dokumentumok
143065
3-Dimethylamino-1-propyne
97%
Szinonimák:
1-Dimethylamino-2-propyne, N,N-Dimethyl-2-propynylamine, N,N-Dimethylpropargylamine
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.419 (lit.)
bp
79-83 °C (lit.)
sűrűség
0.772 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)CC#C
InChI
1S/C5H9N/c1-4-5-6(2)3/h1H,5H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILBIXZPOMJFOJP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
17.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?