Fontos dokumentumok
P50919
Propargylamine hydrochloride
95%
Szinonimák:
2-Propynylamine hydrochloride, 3-Amino-1-propyne hydrochloride
Teszt
95%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
mp
179-182 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.NCC#C
InChI
1S/C3H5N.ClH/c1-2-3-4;/h1H,3-4H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKXNIQJDNKPPCH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?