Merck
317748
Sigma-Aldrich
N-Allylmethylamine
96%
Szinonimák:
N-Methylallylamine
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCH2NHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
71.12
Beilstein:
1098387
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.412 (lit.)
bp
64-66 °C (lit.)
sűrűség
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CNCC=C
InChI
1S/C4H9N/c1-3-4-5-2/h3,5H,1,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOXXVNYDGIXMIP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-18.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Daniel Wang et al.
Biomacromolecules, 15(11), 4102-4110 (2014-10-01)
Material properties play a key role in the cellular internalization of polymeric particles. In the present study, we have investigated the effects of material characteristics such as water contact angle, zeta potential, melting temperature, and alternative activation of complement on
Hannah C Bygd et al.
Biomaterials, 56, 187-197 (2015-05-03)
Macrophage reprogramming has long been the focus of research in disease therapeutics and biomaterial implantation. With different chemical and physical properties of materials playing a role in macrophage polarization, it is important to investigate and categorize the activation effects of