Merck
543136
Sigma-Aldrich
Propargyl acrylate
98%
Szinonimák:
Acrylic acid propargyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCO2CH2C≡CH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.11
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
tartalmaz
200 ppm BHT as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
sűrűség
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acrylate
ester
SMILES string
C=CC(=O)OCC#C
InChI
1S/C6H6O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h1,4H,2,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPBNLDNIZUGLJL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Propargyl acrylate is a propargyl ester of acrylic acid. It participates in the preparation of lipid nanoparticles for use in siRNA delivery.
Alkalmazás
Propargyl acrylate may be used to synthesize:
  • linear poly(N-isopropylacrylamide)(PNIPAM)
  • 1-[3-(2-methyl-2-dodecylsulfanylthiocarbonylsulfanylpropionyloxy)propyl]-1H-[1,2,3]triazol-4-ylmethyl acrylate, an acryloyl trithiocarbonate chain transfer agent
  • propranolol-imprinted core–shell nanoparticles (mipCS)
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43.3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Andreas Hoffmann et al.
Journal of tissue engineering, 8, 2041731417744485-2041731417744485 (2018-01-11)
Stereolithography is one of the most promising technologies for the production of tailored implants. Within this study, we show the results of a new resin formulation for three-dimensional printing which is also useful for subsequent surface functionalization. The class of
Hyperbranched polymers via RAFT copolymerization of an acryloyl trithiocarbonate
Vogt AP, et al.
Australian Journal of Chemistry, 60.6, 396-399 (2007)
Guang Huang et al.
Journal of separation science, 39(8), 1461-1470 (2016-02-26)
A novel silica-based stationary phase with branched octadecyl groups was prepared by the sequential employment of the Michael addition reaction and photoinduced thiol-yne click chemistry with 3-aminopropyl-functionalized silica microspheres as the initial material. The resulting stationary phase denoted as SiO2
Molecularly imprinted magnetic materials prepared from modular and clickable nanoparticles
Xu C, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22.15, 7427-7433 (2012)
Multiparametric approach for the evaluation of lipid nanoparticles for siRNA delivery.
Alabi CA, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 110(32), 12881-12886 (2013)