Fontos dokumentumok
148962
Ethyl hexanoate
≥99%
Szinonimák:
Caproic acid ethyl ester, Ethyl caproate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
sűrűség
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
127.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
53 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?