Fontos dokumentumok
W243205
Ethyl decanoate
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
Capric acid ethyl ester, Ethyl caprate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
6.9 (vs air)
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
sűrűség
0.865 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
apple; fruity; waxy; sweet
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?