Fontos dokumentumok
73747
Phenethyl acetate
analytical standard
Szinonimák:
2-Phenethyl acetate, 2-Phenylethyl acetate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.67 (vs air)
Teszt
≥97.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.498 (lit.)
bp
238-239 °C (lit.)
sűrűség
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MDHYEMXUFSJLGV-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
221.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
105 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?