Fontos dokumentumok
306967
Isopentyl acetate
anhydrous, ≥99%
Szinonimák:
Acetic acid 3-methylbutyl ester, Isoamyl acetate
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
gőznyomás
5 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
680 °F
robbanási határérték
7.5 %
szennyeződések
<0.005% water
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142 °C/756 mmHg (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
sűrűség
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?