Merck
W206008
Sigma-Aldrich
Isoamyl butyrate
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
3-methylbutyl butanoate, 3-methylbutyl butyrate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.24
FEMA-szám:
2060
EC-szám:
Európai Tanács szám:
282
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.055
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
green; tropical; fruity
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
5.45 (vs air)
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.411 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
sűrűség
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; tropical; fruity
SMILES string
CCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
138.2 °F
Lobbanási pont (C)
59 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)