Merck
112321
Sigma-Aldrich
Ethyl octanoate
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
Ethyl caprylate
Méret kiválasztása
5 G
6 070,00 Ft
100 G
11 400,00 Ft
6 070,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
6 070,00 Ft
100 G
11 400,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)6COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.26
Beilstein:
1754470
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
6 070,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőznyomás
0.02 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Selectophore
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
206-208 °C (lit.)
mp
−48-−47 °C (lit.)
sűrűség
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethyl octanoate is a powerful odourant found in mead (a traditional drink that contains alcohol)[1].
Alkalmazás
Ethyl octanoate, found in Burgundy wine, was used to study its partition co-efficient in water in model wine using the headspace method[2].
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Influence of Yeast Walls on the Behavior of Aroma Compounds in a Model Wine.
Lubbers S, et al.
American Journal of Enology and Viticulture, 45(1), 29-33 (1994)
A P Pereira et al.
Food microbiology, 33(1), 114-123 (2012-11-06)
Mead is a traditional drink that contains 8%-18% (v/v) of ethanol, resulting from the alcoholic fermentation of diluted honey by yeasts. Mead fermentation is a time-consuming process and the quality of the final product is highly variable. Therefore, the present
Eduardo Coelho et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-19)
Cassava plays a key role in the food production and economies of several countries worldwide. Due to its starch content, alcoholic fermentation is a promising transformation process for adding value to cassava. However, most of the existing cassava beverages are
Tanya E Rutan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(38), 10053-10066 (2018-09-04)
The effects of two cluster thinning regimes (low and moderate) with Vitis vinifera cv. Pinot noir, in vineyards located in Central Otago, New Zealand, on wine composition, were studied across three consecutive seasons. There were strong correlations between the extent
Zuobing Xiao et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(32), 8926-8937 (2019-07-30)
The volatile compounds found in mangoes (Mangifera indica L.) obtained from three cultivars (TN, Tainong no. 1; KT, Keitt; and ZL, Zill; grown in China) were comprehensively analyzed by gas chromatography-olfactometry (GC-O), gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), and GC-flame photometric detection