Fontos dokumentumok
147249
Heptanoyl chloride
99%
Szinonimák:
Enanthic chloride, Oenanthic chloride
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.43 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
sűrűség
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
CCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H13ClO/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCVODTZQZHMTPN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?