Fontos dokumentumok
156965
Cyclohexanecarbonyl chloride
98%
Szinonimák:
Hexahydrobenzoyl chloride
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.469 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
sűrűség
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
ClC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- (N-(diethylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide
- N-(di-n-propylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide
- di-n-butylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide
- N-(diphenylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide
- N-(morpholine-4-carbonothioyl)cyclohexanecarboxamide
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
150.8 °F
Lobbanási pont (C)
66 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?