Fontos dokumentumok
N5502
Nonanoic acid
≥97%
Szinonimák:
Acid C9, Pelargonic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97%
form
liquid
robbanási határérték
9 %
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
sűrűség
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Qualitative and Quantitative Metabolite Comparison of Korean Traditional Alcoholic Beverages: Takju, Yakju, and Traditional-Soju.: Uses nonanoic acid to analyze and compare the metabolic profiles of traditional Korean alcoholic beverages, aiding in the preservation of cultural heritage and improving product quality (Tak et al., 2024).
- In Vitro Evaluation of Essential Oils and Saturated Fatty Acids for Repellency against the Old-World Sand Fly, Phlebotomus papatasi (Scopoli) (Diptera: Psychodidae).: This research explores nonanoic acid′s potential as a natural repellent, contributing to the development of safer and more effective control measures against vector-borne diseases (Temeyer et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup