Fontos dokumentumok
185205
Myristoyl chloride
97%
Szinonimák:
Tetradecanoyl chloride
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.449 (lit.)
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
sűrűség
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C14H27ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPWCRLGKYWVLHQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?