Merck
141070
Sigma-Aldrich
Isopropyl isocyanate
≥98%
Szinonimák:
1-Methylethyl isocyanate, 2-Isocyanatopropane, Isopropyl isocyanate, Methyl ethyl isocyanate, Propan-2-yl isocyanate, n-Isopropyl isocyanate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHNCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
85.10
Beilstein:
969356
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.382 (lit.)
bp
74-75 °C (lit.)
sűrűség
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)N=C=O
InChI
1S/C4H7NO/c1-4(2)5-3-6/h4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSLTVFIVJMCNBH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Isopropyl isocyanate was used as reagent during the synthesis of O-aryl N-isopropylcarbamates. It was used as derivatization reagent during the stereoisomeric analysis of secondary alcohols.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
26.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Matthias Kauch et al.
The Journal of organic chemistry, 70(18), 7149-7158 (2005-08-27)
[reaction: see text] Herein we report regioselective substitution reactions of a series of 2- and 3-hydroxybiaryls including BINOL via a new directed ortho-metalation procedure. O-Aryl N-isopropylcarbamates, conveniently prepared from phenols and isopropyl isocyanate, are temporarily and in situ N-protected by
Joakim Bång et al.
Journal of chemical ecology, 37(1), 125-133 (2010-11-27)
A GC-MS method to analyze the stereoisomeric composition of chiral secondary alcohols found in whole body extracts of pine sawfly females was developed. The tested alcohols were derivatized with optically pure (S)-2-acetoxypropionyl chloride prior to GC-MS analysis. Baseline separation was