Fontos dokumentumok
185353
Phenyl isocyanate
≥98%
Szinonimák:
Isocyanatobenzene, PhNCO
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1.4 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.535 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
sűrűség
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?