Fontos dokumentumok
91095
Trichloroacetyl isocyanate
purum, ≥97.0% (GC)
Szinonimák:
2,2,2-Trichloroacetyl isocyanate, alpha,alpha,alpha-Trichloroacetyl isocyanate
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.480 (lit.)
n20/D 1.480
bp
80-85 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
chloro
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
InChI
1S/C3Cl3NO2/c4-3(5,6)2(9)7-1-8
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- One-pot synthesis of 2-acylaminobenzimidazoles: A study on the synthesis of 2-acylaminobenzimidazoles via a reaction between trichloroacetyl isocyanate and 1,2-phenylenediamine derivatives (Shajari et al., 2018).
- Cabamothioate compounds: Research on the synthesis of S-aryl (trichloroacetyl) carbamothioate from a reaction of 2-naphthalenethiol or thiophenol derivatives and trichloroacetyl isocyanate (Shajari et al., 2021).
- Chiral calyx[4]arenes: Diastereoselective synthesis of inherently chiral calyx[4]arenes via reaction of trichloroacetyl isocyanate with 1,3-dihydroxy calixarene (Boyko et al., 2016).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)