Fontos dokumentumok
476013
Isopropyl isothiocyanate
97%
Szinonimák:
Isopropyl mustard oil
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.493 (lit.)
bp
29-30 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isothiocyanate
SMILES string
CC(C)N=C=S
InChI
1S/C4H7NS/c1-4(2)5-3-6/h4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHBFEIBMZHEWSX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
- seed kernel and leaf of Moringa peregrina (Forssk.) Fiori, Agricolt1
- essential oil isolated from Upland Wasabi
- hydrodistillates of hedge mustard (Sysimbrium officinale)
Molecular conformations of isopropyl isothiocyanate in gas phase have been determined by electron diffraction studies. It has been synthesized by employing isopropyl amine as a starting reagent.
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)