Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
162-164 °C (lit.)
sűrűség
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isocyanate
SMILES string
CCCCCCN=C=O
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-3-4-5-6-8-7-9/h2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ANJPRQPHZGHVQB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- rigid-rod, helical isocyanate-based macromonomers
- rod-coil-rod triblock copolymers with 2-vinylpyridine, by living anionic polymerization
- chiral poly(n-hexyl isocyanate) (PHIC) macromonomers, by living anionic polymerization
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
138.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
59 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?