Fontos dokumentumok
567752
Furfuryl isocyanate
97%
Szinonimák:
(2-Furyl)methyl isocyanate, 2-(Isocyanatomethyl)furan, 2-Furanylmethyl isocyanate, 2-Furfuryl isocyanate, 2-Furfuryl isocyanide
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
sűrűség
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C=NCc1ccco1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-5-7-4-6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIADMYLYGJYUSQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
129.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?