Fontos dokumentumok
B95736
Butyl isocyanate
98%
Szinonimák:
1-Isocyanatobutane, n-Butyl isocyanate, BIC
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10.6 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCN=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-3-4-6-5-7/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNHVTXYLRVGMHD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?