Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
200-204 °C (lit.)
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isocyanate
SMILES string
CCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C9H17NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11/h2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYQFCTCUULUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- low molar mass organogelator containing 2-(2′-hydroxyphenyl)benzoxazole (HPB) unit with long alkyl chain
- N-octylurea
- N-cyclopropyl-N′-octylurea
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?