Fontos dokumentumok
243272
Allyl isocyanate
98%
Szinonimák:
3-Isocyanatoprop-1-ene
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
87-89 °C (lit.)
sűrűség
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CCN=C=O
InChI
1S/C4H5NO/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXBPYFMVGFDZFT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Allyl isocyanate is an organosulfur compound that finds its application in the synthesis, and characterization of biodegradable dextran-allyl isocyanate-ethylamine/polyethylene glycol-diacrylate hydrogels.
Alkalmazás
- Allyl-pHPMA (allyl-Poly[N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide) by reacting with 2° hydroxyl group of pHPMA.
- Allyl-containing triBCP precursor via bidirectional anionic polymerization of styrene. The precursor used in the synthesis of poly(allyl isocyanate)-block-polystyrene-block-poly(allylisocyanate) (PAIC-b-PSt-b-PAIC).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?