Fontos dokumentumok
E33300
Ethyl isocyanate
98%
Szinonimák:
Isocyanatoethane
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
4.34 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.381 (lit.)
bp
60 °C (lit.)
sűrűség
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN=C=O
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-4-3-5/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUDNUHPRLBTKOJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
14.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?