Fontos dokumentumok
144452
tert-Butyl isocyanate
97%
Szinonimák:
2-isocyanato-2-methylpropane
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.386 (lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
sűrűség
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isocyanate
SMILES string
CC(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-5(2,3)6-4-7/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGOLNIXAPIAKFM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the preparation of isocyanate-treated graphite oxides (iGOs) which can be exfoliated in polar aprotic solvents to obtain graphene oxide nanoplatelets.
- To modify metal-organic frameworks, postsynthetically, to obtain microporous urea-functionalized frameworks.
- To the synthesis of terminal hydroxide containing dinuclear alumoxane from aluminum dihydride.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?